Nuts, hexagonal, BOLA
M 5, 6,0 mm, 8 mm, 0,8 mm, PTFE
Katalogové číslo BOHLH1132-18
Dodavatel: Bohlender
Přejít na:
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specifikace
- Výška:6,0 mm
- Materiál:PTFE
- Ø hlavy:8 mm
- Závit:M 5
- Roztec:0,8 mm