Nuts, hexagonal, BOLA
M 8, 9,0 mm, 13 mm, 1,25 mm, PTFE
Katalogové číslo BOHLH1132-26
Dodavatel: Bohlender
Přejít na:
Product Details & Documents
PTFE, white.
- Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
- Universal chemical resistance
- Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032
Specifikace
- Výška:9,0 mm
- Materiál:PTFE
- Ø hlavy:13 mm
- Závit:M 8
- Roztec:1,25 mm