Orders LinkContactUsLinkComponent
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 8 thread, 16 mm
Catalog # BOHLH1126-26
Supplier:   Bohlender
Washers, BOLA
Catalog # BOHLH1126-26
Supplier:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
M 8 thread, 16 mm
Přejít na:
Price
64,40 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1
Specifikace
  • Ø:
    16 mm
  • Popis:
    M 8 thread