Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetát, 100 ml
Katalogové číslo HACH1490932
Dodavatel:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Katalogové číslo HACH1490932
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
4,0, Acetát, 100 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Acetát
  • Bal.:
    100 ml
  • Hodnota pH:
    4,0
Specifikace