Spore suspensions
01, Bacillus subtilis, cell line 6633: spore suspension (14 month shelf life), population 106/0,1 ml - steam sterilisation process
Dodavatel: CROSSTEX
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Popis:Bacillus subtilis, cell line 6633: spore suspension (14 month shelf life), population 106/0,1 ml - steam sterilisation process
- Sekvence:01