Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
01, 3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Katalogové číslo 212-0682
Dodavatel:   KARTELL
Test tubes
Katalogové číslo 212-0682
Dodavatel:  KARTELL
Test tubes
Test tubes
01, 3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PP, Coagulometer
Přejít na:
Price
3 810,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5.000 KS
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    11,5 mm
  • Type:
    Coagulometer
  • Kapacita:
    3 ml
  • Délka:
    55 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    01