Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultrapure water systems, arium® basic
arium® basic bench top system with front top-mounted display/dispenser unit
Katalogové číslo 171-0393
Dodavatel:   Sartorius
Ultrapure water systems, arium® basic
Katalogové číslo 171-0393
Dodavatel:  Sartorius
Ultrapure water systems, arium® basic
Ultrapure water systems, arium® basic
arium® basic bench top system with front top-mounted display/dispenser unit
Price
138 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The arium® basic system supplies ASTM Type I ultrapure water and is used for both critical applications and routine analyses. Streamlined to incorporate only the most important functions for the production of high quality ultrapure water, the arium® basic is a cost effective alternative for the discerning user that is also very easy to use.
  • Compact design, flexibility of use and simplicity of maintenance
  • Innovative glass operator interface with touch function
  • Time-controlled dispensing
  • Conductivity measurement for product water
  • Service and alarm functions supported by graphic displays
The systems are available in bench top or wall mounted versions.
 : The system is delivered without a cartridge which has to be ordered separately. Please refer to cartridge kits for arium® basic.
Specifikace
  • Popis:
    arium® basic bench top system with front top-mounted display/dispenser unit
  • Hmotnost:
    17 kg (system only) / ~27 kg (operating weight with full tank)
  • Cat. No.:
    171-0393
  • Průtok:
    Up to 2 l/min (at a pressure of 2 bar without a final filter)
  • Maximální provozní tlak:
    6,9 bar
  • Obsah TOC:
    <5 ppb
  • Bakterie:
    <1 CFU/1000 ml
  • Š×H×V:
    350×451×492 mm
  • Částice:
    <1/ml at 0,2 µm
  • Model:
    arium® DI-T, basic
  • Přiváděná voda:
    RO water (100 µS/cm), distilled water (4 µS/cm), deionised water (20 µS/cm)
  • Rezistivita při 25 °C:
    18,2 MΩ.cm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stříkačky plněné sanitačním roztokem, 50 ml
    Stříkačky plněné sanitačním roztokem, 50 ml
    171-1024
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 070,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • UV lampa
    UV lampa
    171-0910
    25
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ultrafiltr z dutých vláken pro UF
    Ultrafiltr z dutých vláken pro UF
    171-0909
    24
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 30 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nožní pedál pro vnější ovládání dávkování jednotky arium® pro
    Nožní pedál pro vnější ovládání dávkování jednotky arium® pro
    VIVAH2O-AFS1
    30
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 14 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Snímač úrovně hladiny
    Snímač úrovně hladiny
    VIVAH2O-ALS1
    31
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 18 350,00 Kč