Orders LinkContactUsLinkComponent
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
04, 9, Bílá, 240 mm
  DALL2132255/9
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
  DALL2132255/9
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
Glove liners, Perfect Poly® PU First White
04, 9, Bílá, 240 mm
445,00 Kč
1 * 10 PÁR
100% Nylon knitted glove with white PU coating on the palm and fingers.
  • Ventilated back optimises the glove's breathability
  • PU coating ensures a good grip at the fingertips
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Ideal for fine handling or as an underglove.
 : EN 388:2016 (3131X), Cat. II.
  • Velikost rukavic:
    9
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    240 mm
  • Sekvence:
    04
  • Norma EN:
    EN 388:2016 (3131X)
  • Typ manžety:
    Pletené zápěstí
  • Cat. No.:
    DALL2132255/9
  • Rozchod:
    13
  • Materiál vložky:
    Nylon
  • Provedení:
    Coating on palm and fingers
  • Obouruké/jednoruké:
    Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné