Accessories
04, Filter with filter holder, 280 nm
Katalogové číslo 11-0007-35
Dodavatel:   Cytiva
Accessories
Katalogové číslo 11-0007-35
Dodavatel:  Cytiva
Accessories
Accessories
04, Filter with filter holder, 280 nm
Přejít na:
Price
13 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Filter with filter holder, 280 nm
  • Sekvence:
    04