Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
03, Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, BNC & phono plug, 1 m cable, COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
Katalogové číslo EUTECONSEN91B
Dodavatel:   EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Katalogové číslo EUTECONSEN91B
Dodavatel:  EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
03, Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, BNC & phono plug, 1 m cable, COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
Přejít na:
Price
6 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters
Specifikace
  • Vodivost:
    0 - 150 mS
  • Připojení:
    BNC & phono plug, 1 m cable
  • Ø×D:
    16×144 mm
  • Určeno pro:
    COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+ meters
  • Popis:
    Conductivity/ATC cell
  • Sekvence:
    03
  • Tepl.:
    0...80 °C
  • Konstanta cely:
    1,0 cm⁻¹