Vortex, lab dancer
03, Vortex, lab dancer, CH přípojka
Katalogové číslo 444-0664
Přejít na:
Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
Třepačka Lab dancer 1 * 1 KS Katalogové číslo444-0020
Produkt 444-0020 je podobný 444-0664, ale může mít jiného výrobce a/nebo jiné balení.
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Vortex, lab dancer, CH přípojka
- Sekvence:03
- Maximální objem mísení:50 ml
- Hmotnost:0,55 kg
- Cat. No.:444-0664
- Oběh:4,5 mm
- Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm):30 mm
- Třepání:Orbitální
- Model:lab dancer
- Rozsah rychlosti:2800 min⁻¹ fixní
- Ø×H:100×70 mm
- Maximální kapacita:0,1 kg včetně nástavce
- Třída příkonu/výkonu motoru:1,2/0,8 W