Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopic forceps
Microscopic forceps
06, Microscopic forceps, Curved, 130 mm
Katalogové číslo HAMMHSC555-13
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Katalogové číslo HAMMHSC555-13
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Microscopic forceps
06, Microscopic forceps, Curved, 130 mm
Přejít na:
Price
1 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Curved
  • Popis:
    Microscopic forceps
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    06