Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes racks
Microtubes racks
05, Žlutá, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Katalogové číslo DELTM-010.1
Dodavatel:   DELTALAB
Microtubes racks
Katalogové číslo DELTM-010.1
Dodavatel:  DELTALAB
Microtubes racks
05, Žlutá, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Přejít na:
Price
1 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Documents
Specifikace
  • Pro zkumavku Ø:
    11 mm
  • Poč. otvorů:
    80 (5×16)
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    05
  • Š×H×V:
    225×65×27 mm