Úložné sáčky
03, Food storage bag, 160×250 mm
Katalogové číslo HKPK100046
Dodavatel: HK PACK KRAUTSCHEID
Přejít na:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
:
:
:
:
:
Specifikace
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:160×250 mm
- Sekvence:03



