Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container, with screw cap
02, 40 ml, 30 mm, 70 mm, Průhledná, PP, jasné
  DELT409402
 :   DELTALAB
Sample container, with screw cap
  DELT409402
 :  DELTALAB
Sample container, with screw cap
02, 40 ml, 30 mm, 70 mm, Průhledná, PP, jasné
13 820,00 Kč
1 * 800 KS
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
  • Ø vněj.:
    30 mm
  • Kapacita:
    40 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Výška:
    70 mm
  • Materiál:
    PP, jasné
  • Sekvence:
    02