Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns
HPLC columns
03, Analytical, 2,10 mm, 100 mm
Katalogové číslo JOURJR-65003NF
Dodavatel:   VICI JOUR RESEARCH
HPLC columns
Katalogové číslo JOURJR-65003NF
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
HPLC columns
03, Analytical, 2,10 mm, 100 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These PEEK columns are designed for naro-bore applications with small amount of samples.
  • Biocompatible
  • High pressure applications
  • Packing devices available
Specifikace
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    2,10 mm
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    03