Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns
HPLC columns
09, Analytical, 4,00 mm, 150 mm
Katalogové číslo JOURJR-68184NF
Dodavatel:   VICI JOUR RESEARCH
HPLC columns
Katalogové číslo JOURJR-68184NF
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
HPLC columns
09, Analytical, 4,00 mm, 150 mm
Přejít na:
Price
7 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These PEEK columns are designed for naro-bore applications with small amount of samples.
  • Biocompatible
  • High pressure applications
  • Packing devices available
Specifikace
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    4,00 mm
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    09