Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, flat type
Double spatulas, flat type
03, Flexible, double-ended, 210 mm
Katalogové číslo HAMMHSN070-21
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, flat type
Katalogové číslo HAMMHSN070-21
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, flat type
Double spatulas, flat type
03, Flexible, double-ended, 210 mm
Přejít na:
Price
236,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Flexible, double-ended spatulas.
Specifikace
  • Popis:
    Flexible, double-ended
  • Délka:
    210 mm
  • Sekvence:
    03