Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
02, SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, 0 - 14, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, 12×110 mm, BNC + 2 banana plugs, 1 m cable, Field use, production, education, agriculture
Katalogové číslo CONSSP10T
Dodavatel:   CONSORT
Standard pH electrodes
Katalogové číslo CONSSP10T
Dodavatel:  CONSORT
Standard pH electrodes
Standard pH electrodes
02, SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, 0 - 14, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, 12×110 mm, BNC + 2 banana plugs, 1 m cable, Field use, production, education, agriculture
Přejít na:
Price
3 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Připojení:
    BNC + 2 banana plugs, 1 m cable
  • Ø×D:
    12×110 mm
  • Určeno pro:
    Field use, production, education, agriculture
  • Type:
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
  • Popis:
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
  • Materiál:
    Epoxidová pryskyřice
  • Sekvence:
    02
  • Tepl.:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
  • Cat. No.:
    CONSSP10T
  • Model:
    SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed