Sample containers, with screw cap
03, 60 ml, Sample container, with spoon, 66 mm, Průhledná, Červený, 39,3/44,2 mm, aseptic
Katalogové číslo DELT309552
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Verze:aseptic
- Kapacita:60 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Sample container, with spoon
- Výška:66 mm
- Sekvence:03
- Barva víčka:Červený
- Ø horní části / Ø dna (mm):39,3/44,2 mm