Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
07, S latexem, Bílá, 610 mm
Katalogové číslo 113-1462
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Katalogové číslo 113-1462
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
07, S latexem, Bílá, 610 mm
Přejít na:
Price
1 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
VWR® Basic bouffant caps are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Latex
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
  • Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti.
Specifikace
  • Ø:
    610 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    S latexem
  • Sekvence:
    07
  • Cat. No.:
    113-1462
  • Aplikace oblečení:
    Cleanroom