Orders LinkContactUsLinkComponent
Large hydrometers
Large hydrometers
02, 10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
Katalogové číslo AMARH847302
Dodavatel:   Amarell
Large hydrometers
Katalogové číslo AMARH847302
Dodavatel:  Amarell
Large hydrometers
02, 10 - 20 % mas, 0,1 % mas, 650 mm
Přejít na:
Price
4 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Large hydrometers specially suited for breweries.
Specifikace
  • Délka:
    650 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,1 % mas
  • Rozsah:
    10 - 20 % mas