Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper etchant
Copper etchant
5138, 3,8 L
Katalogové číslo 44583.XC
Korozi způsobující
Dráždivý
Copper etchant
Katalogové číslo 44583.XC
Číslo CAS:  
Copper etchant
Copper etchant
5138, 3,8 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3,8 L
Product Details & Documents
Applications: Iron (III) chloride solution for immersion etching copper, copper alloys and Kovar in printed circuit board applications
Physical Form: Liquid Density: 1.19 Appearance: Dark yellow to brown Odour: Acidic UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00161912
Applications: Iron (III) chloride solution for immersion etching copper, copper alloys and Kovar in printed circuit board applications
Synonyma:  Copper etching solution
  • MDL číslo:MFCD00161912
  • Hustota:1,19
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:3264
  • ADR:8,III
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    3,8 L
  • Sekvence:
    5138