Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PP
Screw caps, PP
self-sealing, 18 mm, Černá
Katalogové číslo 216-0574
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, PP
Katalogové číslo 216-0574
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, PP
Screw caps, PP
self-sealing, 18 mm, Černá
Přejít na:
Price
339,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    18 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    self-sealing