VWR® Basic, Šaty, SMS
05, Bílá, XXL
Katalogové číslo 113-1160
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Tyto SMS šaty jsou vyrobeny z vícevrstvé spunbond - melt-blown - spunbonded (SMS) tkaniny bez obsahu latexu, která nabízí vysokou pevnost v tahu a přitom zůstává měkká, pohodlná a prodyšná.
- zužující se límec, raglánové rukávy, snadné zapínání na druky, pletené manžety
- ochrana proti tekutinám a částicím
- lehká chemická ochrana při potřísnění
Colour: White or blue
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:XXL
- Barva:Bílá
- Sekvence:05
- Cat. No.:113-1160
- Typ uzávěru:Zapínání na druky
- Rod:Unisex
- Aplikace oblečení:Cleanroom|Laboratory
- Přihrádka:bez kapes