Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Šaty, SPP
VWR® Basic, Šaty, SPP
Bílá, XL
Catalog # 113-1153
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Šaty, SPP
Catalog # 113-1153
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Šaty, SPP
VWR® Basic, Šaty, SPP
Bílá, XL
Price
2 680,00 Kč
Log in for availability
1 * 30 KS
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Snap collar, raglan sleeves and snap closure
  • Elasticated cuffs, without pockets
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.
Specifications
  • Velikost oblečení:
    XL
  • Barva:
    Bílá
  • Hmotnost:
    48 g/m²
  • Cat. No.:
    113-1153
  • Typ uzávěru:
    Zapínání na druky
  • Rod:
    Unisex
  • Aplikace oblečení:
    Cleanroom|Laboratory
  • Přihrádka:
    bez kapes