Redox/ORP electrodes
Platinové elektrody ORP (redox), 0...±2000 mV, Single junction, refillable, S7, Sklo, 0...+100 °C, 12×110 mm, General purposes
Katalogové číslo CONSSO60X
Dodavatel: CONSORT
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Připojení:S7
- Ø×D:12×110 mm
- Určeno pro:General purposes
- Type:Single junction, refillable
- Popis:Platinové elektrody ORP (redox), 0...±2000 mV
- Materiál:Sklo
- Tepl.:0...+100 °C