Brushes for test tubes
03, Laboratory brush, with sponge head, bleached, Hog bristle, 100 mm, 30 mm, Ocel, poznikovaná, 280 mm
Katalogové číslo REIT50300801
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Hog bristle
- Kartáčová hlava Ø:30 mm
- Handle material:Ocel, poznikovaná
- Popis:Laboratory brush, with sponge head, bleached
- Sekvence:03
- Celková délka:280 mm
- Délka hlavy kartáčku:100 mm