Brushes for test tubes
01, Laboratory brush, with bent tip, bleached, Hog bristle, 110 mm, 30 mm, Ocel, poznikovaná, 270 mm
Katalogové číslo REIT50300401
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Hog bristle
- Kartáčová hlava Ø:30 mm
- Handle material:Ocel, poznikovaná
- Popis:Laboratory brush, with bent tip, bleached
- Sekvence:01
- Celková délka:270 mm
- Délka hlavy kartáčku:110 mm