Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes, with head bundle
Bottle brushes, with head bundle
02, Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 100 mm, 55 mm, Ocel, poznikovaná, 420 mm
Katalogové číslo REIT22550234
Dodavatel:   REITENSPIESS BUERSTEN
Bottle brushes, with head bundle
Katalogové číslo REIT22550234
Bottle brushes, with head bundle
02, Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 100 mm, 55 mm, Ocel, poznikovaná, 420 mm
Přejít na:
Price
2 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikace
  • Materiál štětin:
    Hog bristle
  • Kartáčová hlava Ø:
    55 mm
  • Handle material:
    Ocel, poznikovaná
  • Popis:
    Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill material
  • Sekvence:
    02
  • Celková délka:
    420 mm
  • Délka hlavy kartáčku:
    100 mm