Bottle brushes, with head bundle
01, Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Hog bristle, 85 mm, 50 mm, Ocel, poznikovaná, 390 mm
Katalogové číslo REIT21500234
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Specifikace
- Materiál štětin:Hog bristle
- Kartáčová hlava Ø:50 mm
- Handle material:Ocel, poznikovaná
- Popis:Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
- Sekvence:01
- Celková délka:390 mm
- Délka hlavy kartáčku:85 mm