Brushes for test tubes
16, Test tube brush, with fallow bristles, Hog bristle, 60 mm, 10 mm, Drát, 190 mm
Katalogové číslo REIT12200301
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Hog bristle
- Kartáčová hlava Ø:10 mm
- Handle material:Drát
- Popis:Test tube brush, with fallow bristles
- Sekvence:16
- Celková délka:190 mm
- Délka hlavy kartáčku:60 mm