Brushes for Erlenmeyer flasks
08, Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Přírodní štětiny, 130 mm, 50 mm, Drát, 340 mm
Katalogové číslo REIT10000401
Dodavatel: REITENSPIESS BUERSTEN
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:50 mm
- Handle material:Drát
- Popis:Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
- Sekvence:08
- Celková délka:340 mm
- Délka hlavy kartáčku:130 mm