Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Sharp, curved, 115 mm
Katalogové číslo 232-0200
Dodavatel:   MURRAY S
Forceps
Katalogové číslo 232-0200
Dodavatel:  MURRAY S
Forceps
Forceps
Sharp, curved, 115 mm
Přejít na:
Price
113,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
Specifikace
  • Type:
    Sharp, curved
  • Délka:
    115 mm