Hotplates
17, 430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
GESTHT33-230
- Vytápěný prostor:430×580 mm
- Tepelný výkon:4000 W
- Tepl.:130...370 °C
- Sekvence:17
- Š×H×V:442×592×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate