Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
01, Extended, 0,1 - 20 µl, 40,5 mm, Transparent, Bulk (1000/bag)
Katalogové číslo BOET03.033.0100
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Katalogové číslo BOET03.033.0100
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
01, Extended, 0,1 - 20 µl, 40,5 mm, Transparent, Bulk (1000/bag)
Přejít na:
Price
4 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10.000 KS
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
  • Optimal surface quality
  • Precise and centric opening of tip
  • For optimal use on single and multi-channel pipettes
  • Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
  • High accuracy
Specifikace
  • Balené:
    Bulk (1000/bag)
  • Objem:
    0,1 - 20 µl
  • Délka:
    40,5 mm
  • Sekvence:
    01
  • Druh špičky:
    Extended
  • Barva špičky:
    Transparent