Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
01, 8 ml, 57 mm, 16 mm, Přírodní, Flat bottom, screw cap enclosed, non sterile
Katalogové číslo 212-0517
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Katalogové číslo 212-0517
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
01, 8 ml, 57 mm, 16 mm, Přírodní, Flat bottom, screw cap enclosed, non sterile
Přejít na:
Price
7 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tight sealing screw cap made from PE
  • Available with enclosed or fitted screw cap, standard-hygienic or sterile
For safe transportation and storage of samples.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Type:
    non sterile
  • Kapacita:
    8 ml
  • Popis:
    Flat bottom, screw cap enclosed
  • Délka:
    57 mm
  • Sekvence:
    01
  • Barva víčka:
    Přírodní