BUFFER SOLUTION PH10 TWIN NECK 1 * 500 mL
Katalogové číslo REGE11005CTT
Dodavatel: REAGECON
Frequently Bought Together
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Cover Glasses, Square
Dodavatel: VWR Collection
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
BUFFER PH 4 ROOD 20-25 C 1 * 500 mL
Dodavatel: REAGECON
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Screw Neck Vials ND24
Dodavatel: VWR Collection