Slide box
Slide box, Červený, Lepenka, 50
Catalog # HECH42705003
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Specifications
- Počet sklíček:50
- Barva:Červený
- Popis:Slide box
- Materiál:Lepenka