Slide box
Slide box, Bílá, Lepenka, 50
Katalogové číslo HECH42705010
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Specifikace
- Počet sklíček:50
- Barva:Bílá
- Popis:Slide box
- Materiál:Lepenka