Reference electrode filling solutions
04, Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 25 mL
Dodavatel: Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Katalogové číslo METT51343180
Dodavatel: Mettler - Toledo
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Specifikace
Specifikace
- Bal.:25 mL
- Popis:Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems
- Sekvence:04