Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer
0,60 - 2,02 g/cm³, 0,005 g/cm³, 160 mm
  AMARH800052
 :   Amarell
Hydrometer
  AMARH800052
 :  Amarell
Hydrometer
0,60 - 2,02 g/cm³, 0,005 g/cm³, 160 mm
1 490,00 Kč
1 * 1 KS
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
 : DIN 12793.
  • Délka:
    160 mm
  • Dělení:
    0,005 g/cm³
  • Rozsah:
    0,60 - 2,02 g/cm³