Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
07, 0 - 30 °Bé, 1, 250 mm
Katalogové číslo AMARH843100
Dodavatel:   Amarell
Baumé hydrometers
Katalogové číslo AMARH843100
Dodavatel:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
07, 0 - 30 °Bé, 1, 250 mm
Přejít na:
Price
412,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifikace
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    07
  • Dělení:
    1
  • Rozsah:
    0 - 30 °Bé