Dip slides
08, Pseudomonas/ Lev.Moisis + N, 120
Katalogové číslo LIOF53528
Dodavatel: LIOFILCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Bal.:120
- Popis:Pseudomonas/ Lev.Moisis + N
- Sekvence:08