Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
10, Total with Neutr/ Staph, 120
Katalogové číslo LIOF53530
Dodavatel:   LIOFILCHEM
Dip slides
Katalogové číslo LIOF53530
Dodavatel:  LIOFILCHEM
Číslo CAS:  
Dip slides
Dip slides
10, Total with Neutr/ Staph, 120
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
7 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 120 KS
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    120
  • Popis:
    Total with Neutr/ Staph
  • Sekvence:
    10
Specifikace