Dip slides
12, Total/Enterobac + Neutraliser, 120
Katalogové číslo LIOF53526
Dodavatel: LIOFILCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
- ISO 18593
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Bal.:120
- Popis:Total/Enterobac + Neutraliser
- Sekvence:12