Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
06, Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 500 mg
Katalogové číslo 549-0688
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Katalogové číslo 549-0688
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C18
06, Cartridge, C18, 40 - 60 µm, 3 ml, 500 mg
Přejít na:
Price
4 900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
These columns feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately polar compounds.
  • Hydrophobic reversed phase
  • Retains most organic analytes from aqueous matrices
Specifikace
  • Formát kolony:
    Cartridge
  • Velikost částic:
    40 - 60 µm
  • Kapacita:
    3 ml
  • Sekvence:
    06
  • Výška vrstvy:
    500 mg
  • Fáze:
    C18