Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, biohazard
Labels, biohazard
9, Biohazard labels, STN 104 -210X297-B7527, PP, Černá na žluté, 210×297 mm, 1 label/card
Katalogové číslo BRDY800094
Dodavatel:   Brady
Labels, biohazard
Katalogové číslo BRDY800094
Dodavatel:  Brady
Labels, biohazard
Labels, biohazard
9, Biohazard labels, STN 104 -210X297-B7527, PP, Černá na žluté, 210×297 mm, 1 label/card
Přejít na:
Price
557,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
All signs comply with current European legislation.
Informace pro objednávání: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Biohazard labels
  • Rozměry:
    210×297 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    9
  • Model:
    STN 104 -210X297-B7527
  • Balené:
    1 label/card