Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod baffles
Rod baffles
08, Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 200 mm, 450 mm
Katalogové číslo COWIPC708.016.200
Dodavatel:   COWIE
Rod baffles
Katalogové číslo COWIPC708.016.200
Dodavatel:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
08, Rod baffles, 35×22×250 mm, 16 mm, 200 mm, 450 mm
Přejít na:
Price
4 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Specifikace
  • Popis:
    Rod baffles, 35×22×250 mm
  • Délka:
    450 mm
  • Sekvence:
    08
  • Ø hřídele:
    16 mm
  • Délka hřídele:
    200 mm