Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod baffles
06, Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Katalogové číslo COWIPC708.012.250
Dodavatel:   COWIE
Rod baffles
Katalogové číslo COWIPC708.012.250
Dodavatel:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
06, Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Přejít na:
Price
3 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Specifikace
  • Popis:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Délka:
    450 mm
  • Sekvence:
    06
  • Ø hřídele:
    12 mm
  • Délka hřídele:
    250 mm